Casting dams, Owl™
Casting dam, 13 mm (L), DAM-13
Codice catalogo OWLADAM-13
Nome del fornitore: THERMO OWL SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Modello:DAM-13
- Descrizione:Casting dam, 13 mm (L)
- Seq:01
- Cat. No.:OWLADAM-13
- Dimensione gel largh.×lungh.:130×130 mm