Puntali robotici per Beckman®
918-261-05 (bassa ritenzione), 20 µl, +, -, Trasparente, 10 rack da 96
Codice catalogo 736-0089
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Puntali robotici per Beckman®
Codice catalogo 736-0089
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Puntali di alta qualità testati sulle stazioni di lavoro per cui sono stati effettivamente creati per garantirne la compatibilità e un posizionamento sicuro. Certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, RNA, pirogeni e ATP.
- In PP trasparente
- Puntali con filtri ART®: eliminano il rischio di contaminazione incrociata dei campioni; progettati per applicazioni con DNA, RNA e campioni radioattivi e infettivi
- Puntali a bassa ritenzione: puntali idrofobici con una minore ritenzione del campione, che riduce la quantità di reagente perso e migliora sensibilmente la riproducibilità del risultato
- Puntali sterili: sterilizzati con raggi gamma
: * Requires adapter 3772 only available directly from Molecular BioProducts.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:10 rack da 96
- Sterili:+
- Volume:20 µl
- Stile punta:918-261-05 (bassa ritenzione)
- Colore puntale:Trasparente
- Filtro:-
- Cat. No.:736-0089
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)