Columns, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 75 mm
Codice catalogo 554-1645
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:2,5 µm
- Descrizione:DNA-NPR (IEX)
- Lunghezza:75 mm