H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
HHR-L, Precolonna, 6,00 mm, 40 mm
Codice catalogo 554-1638
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Codice catalogo 554-1638
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Specifiche
- Formato della colonna:Precolonna
- Ø int.:6,00 mm
- Descrizione:HHR-L
- Lunghezza:40 mm
- Seq:14