H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G6000HHR, >650 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Codice catalogo 554-1634
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Codice catalogo 554-1634
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Specifiche
- Ø int.:7,80 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:>650 Å
- Descrizione:G6000HHR
- Lunghezza:300 mm
- Seq:07