Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

H-type gel permeation columns, TSK-Gel®

HXL-H, Precolonna, 6,00 mm, 40 mm
  554-1439
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
  554-1439
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®

HXL-H, Precolonna, 6,00 mm, 40 mm

 
SFr. 890.00
   
1 * 1 ST
 

Stainless steel columns on polymer basis.

 
  • Formato della colonna:
    Precolonna
  • Ø int.:
    6,00 mm
  • Descrizione:
    HXL-H
  • Lunghezza:
    40 mm
  • Seq:
    13