Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM-3SW
Cation exchange chromatography column, CM-3SW, Analitica, CM-3SW, Acciaio inossidabile, 250 Å, 10 µm, 7,50 mm, 75 mm, Silica
Codice catalogo TOYO0007162
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM-3SW
Codice catalogo TOYO0007162
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Vai a
Product Details & Documents
TSK-GEL® CM-3SW are silica based stainless steel columns packed with spherical silica beads which are modified with carboxymethyl (CM) ligands to provide a weak cation exchange column. Designed for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules.
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:7,50 mm
- Dimensioni particelle:10 µm
- Dimensioni pori:250 Å
- Descrizione:Cation exchange chromatography column, CM-3SW
- Lunghezza:75 mm
- Seq:02
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:CM-3SW
- Materiale d'imballaggio:Silica
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



