Columns, TSK-Gel® NPH
SAX (IEX), 5 µm, 6,00 mm, 150 mm
Codice catalogo 554-1656
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø int.:6,00 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Descrizione:SAX (IEX)
- Lunghezza:150 mm