Capillary columns, CP-Wax™
on 7" cage, Capillare, CP-Wax 52 CB, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Codice catalogo VARICP8843
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,25 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Descrizione:on 7" cage
- Lunghezza:30 m
- Fase:CP-Wax 52 CB
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.