Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, CP-Wax™
Capillary columns, CP-Wax™
on 7" cage, Capillare, CP-Wax 58 FFAP CB, 2,00 µm, 0,53 mm, 25 m
Codice catalogo VARICP7654
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, CP-Wax™
Codice catalogo VARICP7654
Nome del fornitore:  VARIAN
Capillary columns, CP-Wax™
Capillary columns, CP-Wax™
on 7" cage, Capillare, CP-Wax 58 FFAP CB, 2,00 µm, 0,53 mm, 25 m
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Capillare
  • Spessore dello strato:
    2,00 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Descrizione:
    on 7" cage
  • Lunghezza:
    25 m
  • Seq:
    44
  • Fase:
    CP-Wax 58 FFAP CB