Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Capillare, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
  558-0043
 :   VARIAN
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
  558-0043
 :  VARIAN
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Capillare, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
1 * 1 ST
5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase
  • Formato della colonna:
    Capillare
  • Spessore dello strato:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Lunghezza:
    60 m