Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Capillare, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Codice catalogo 558-0042
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,25 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Lunghezza:30 m