Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Capillare, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m
558-0040
: VARIAN
5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:0,25 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Lunghezza:30 m