Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bags, Duratec
Sample bags, Duratec
1 l, 17×17 mm
Codice catalogo 568-0693
Nome del fornitore:   VARIAN
Sample bags, Duratec
Codice catalogo 568-0693
Nome del fornitore:  VARIAN
Sample bags, Duratec
Sample bags, Duratec
1 l, 17×17 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Capacità:
    1 l
  • L×L:
    17×17 mm
  • Seq:
    01