Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Unità platino-cobalto (10 - 250 mg Pt/l) nessleriser 2150 con fonte di luce diurna 2000 e cilindro di Nessler da 113 mm (50 ml); dischi Pt-Co NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l); stativo per l'uso del reattivo di Nessler con luce naturale, AF325
Codice catalogo 633-0021
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Codice catalogo 633-0021
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Vai a
Product Details & Documents
Lovibond Comparator 2000 è adatto per l'analisi di acque di bevande, acque di scarico o di alimenti. Ogni kit comprende:
- Un comparatore visivo che porta il campione e gli standard colorimetrici nello stesso campo visivo, per un confronto più accurato
- Una selezione di standard colorimetrici - filtri di vetro in dischi, kit pre-calibrati, per dare letture dirette all'interno degli intervalli di misura
- Una fonte luminosa da banco standardizzata che assicura condizioni luminose costanti e uniformi per il confronto colorimetrico e, quindi, letture più precise e riproducibili
- Cuvette con cammino ottico di tipo appropriato
Specifiche
- Descrizione:Unità platino-cobalto (10 - 250 mg Pt/l) nessleriser 2150 con fonte di luce diurna 2000 e cilindro di Nessler da 113 mm (50 ml); dischi Pt-Co NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l); stativo per l'uso del reattivo di Nessler con luce naturale
- Tipo:AF325