Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Scala dei colori IFU, kit di classificazione per succhi di frutta, comparatore di colori 2000+ con fonte di luce diurna 2000, dischi FU 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), cuvette W680/OG con bordo di spessore 13 mm, AF331
Catalog # 633-0152
Supplier: Lovibond Tintometer
Jump to:
Product Details & Documents
Lovibond Comparator 2000 è adatto per l'analisi di acque di bevande, acque di scarico o di alimenti. Ogni kit comprende:
- Un comparatore visivo che porta il campione e gli standard colorimetrici nello stesso campo visivo, per un confronto più accurato
- Una selezione di standard colorimetrici - filtri di vetro in dischi, kit pre-calibrati, per dare letture dirette all'interno degli intervalli di misura
- Una fonte luminosa da banco standardizzata che assicura condizioni luminose costanti e uniformi per il confronto colorimetrico e, quindi, letture più precise e riproducibili
- Cuvette con cammino ottico di tipo appropriato
Specifications
- Descrizione:Scala dei colori IFU, kit di classificazione per succhi di frutta, comparatore di colori 2000+ con fonte di luce diurna 2000, dischi FU 4/48,1 - 9;4/49 9 - 17;4/50 17 - 25), cuvette W680/OG con bordo di spessore 13 mm
- Tipo:AF331
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.