Staining jars
Vaso di colorazione cilindrico con coperchio, - mm, - mm, 40 mm, 85 mm
Codice catalogo 631-0349
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Vetro
These staining jars have an overlapping cover.
Specifiche
- Ø:40 mm
- Larghezza:- mm
- Descrizione:Vaso di colorazione cilindrico con coperchio
- Altezza:85 mm
- L×P×A:- mm