Microplates, 96-well
V-bottom (chimney well), nero, 96, -
Codice catalogo 738-0011
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Codice catalogo 738-0011
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
- Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
- Alphanumeric well coding
- High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
- Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
- RNase- and DNase-free
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Sterili:-
- Colore:nero
- Descrizione:V-bottom (chimney well)
- Seq:11
- Cat. No.:738-0011
- Profilo del pozzetto:Fondo a V
- Modello:738-0011
- Volume di lavoro:50 - 335 µl
- Volume totale:340 µl
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)