Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 1536-well
Fondo µClear, nero, a media capacità legante, nero, 1536, -
Codice catalogo 738-0089
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Microplates, 1536-well
Codice catalogo 738-0089
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
   Produzione a basso impatto
Microplates, 1536-well
Microplates, 1536-well
Fondo µClear, nero, a media capacità legante, nero, 1536, -
Price
SFr. 5’870.00
Log in per disponibilità
1 * 60 ST
Product Details & Documents
PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or white in LUMITRAC™ or FLUOTRAC™ quality.
  • HiBase versions designed for top reading instruments, µClear® LoBase plates for bottom reading instruments
  • Solid bottom plates available with high binding (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 or FLUOTRAC™ 600) or medium binding (LUMITRAC™ 200 or FLUOTRAC™ 200) surfaces
  • Rounded square well design combines the advantages of the square well (flexible working volume, 3 to 10 µl) with the advantages of a round well (reduced wicking and bubbling)
  • Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
Working volume: 3 - 10 µl
Specifiche
  • N. di pozzetti:
    1536
  • Sterili:
    -
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Fondo µClear, nero, a media capacità legante
  • Cat. No.:
    738-0089
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)