Microplates, 96-well
Fondo piatto (pozzetto a camino), naturale, 96, +
Codice catalogo 736-0122
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
- Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
- Alphanumeric well coding
- High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
- Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
- RNase- and DNase-free
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Sterili:+
- Colore:naturale
- Descrizione:Fondo piatto (pozzetto a camino)
- Seq:18
- Cat. No.:736-0122
- Profilo del pozzetto:Fondo piatto
- Modello:736-0122
- Volume di lavoro:25 - 370 µl
- Volume totale:392 µl