Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Cartucce a cilindro dritto, Certify, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 500 mg
Katalognr. VARI12102093
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
- Special mixed mode sorbent bed
- Broad application range for aqueous extraction
- Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Technische Daten
- Dimensioni particelle:40 µm
- Dimensioni pori:60 Å
- Capacità:6 ml
- Descrizione:Cartucce a cilindro dritto
- Seq:14
- Peso letto:500 mg
- Fase:Certify
- Cat. No.:VARI12102093
- Area superficiale:500 m²/g
- Carico di carbonio:9,0%
- Con endcapping:No
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..