BUFFER PHOSPHATE PH7 (0.067 M) 1 * 500 ml
Codice catalogo PRLS85335.260
Nome del fornitore: VWR Collection
BUFFER PHOSPHATE PH7 (0.067 M) 1 * 500 ml
Codice catalogo PRLS85335.260
Nome del fornitore: VWR Collection
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
TAMPON PROTEIN HYDROLYZATE ASSAY PH4 1 * 1 L
Nome del fornitore: PROLABO CMP