Orders LinkContactUsLinkComponent
Digestion Tubes, Quickfit®
Digestion Tubes, Quickfit®
15 ml, 145 mm, 16 mm, 14/23 NS
Codice catalogo 212-7486
Nome del fornitore:   SciLabware
Digestion Tubes, Quickfit®
Codice catalogo 212-7486
Nome del fornitore:  SciLabware
Digestion Tubes, Quickfit®
Digestion Tubes, Quickfit®
15 ml, 145 mm, 16 mm, 14/23 NS
Price
SFr. 121.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Designed for use with block heaters. Ground socket to accept air condensers.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Cono femmina:
    14/23 NS
  • Capacità:
    15 ml
  • Lunghezza:
    145 mm
  • Seq:
    05