Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
0,25 - 2,5 µl, 0,05 µl, 99,7%, 0,15%, 10 / F10 µl, —
613-4046
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
613-4046
Pipette ergonomiche, rapide e semplici da utilizzare. Alcuni modelli selezionati prevedono filtri sostituibili sui coni per impedire l'ingresso di liquidi e aerosol nella pipetta.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Sono disponibili due tipi di filtri: filtro standard Safe-Cone e filtro Safe-Cone Plus. Si consiglia di utilizzare il filtro Standard per le applicazioni generiche e il filtro Plus per le applicazioni più impegnative, quali le attività con colture cellulari, batteriologiche e virologiche e di biologia molecolare.
: fornite con cinque filtri e forcipi extra, e uno strumento di calibrazione.
- Volume:0,25 - 2,5 µl
- Seq:01
- Incremento:0,05 µl
- Accuratezza:99,7%
- Imprecisione:0,15%
- Per puntali:10 / F10 µl
- Con filtri Safe-Cone:—
- Cat. No.:613-4046
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable energy certificate; ISO 14001
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione