Aerosol filter holders
Open filter holder, Acciaio inossidabile, 47 mm, 69 mm
MILFXX5004710
: Merck
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.
- Ø est:69 mm
- per Ø:47 mm
- Descrizione:Open filter holder
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Cat. No.:MILFXX5004710
- Superficie di filtrazione:9,6 cm²
- Tipo:Aerosol
- Dimensioni:Length: 102 mm, Ø: 69 mm
- Raccordo di ingresso/uscita connessioni:Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices