Aerosol filter holders
Standard filter holder, Acciaio inossidabile, 47 mm, 69 mm
N° de catalogue MILFXX5004700
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.
Spécifications
- Ø est:69 mm
- per Ø:47 mm
- Descrizione:Standard filter holder
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Cat. No.:MILFXX5004700
- Superficie di filtrazione:9,6 cm²
- Tipo:Aerosol
- Dimensioni:Length: 178 mm, Ø: 69 mm
- Raccordo di ingresso/uscita connessioni:Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
- MILFXX6200004Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steelConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 201.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDescrizioneDisponibilitéPrix
- MILFXX5000020Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterileConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 139.00