Orders LinkContactUsLinkComponent
Aerosol filter holders
Aerosol filter holders
Standard filter holder, Acciaio inossidabile, 47 mm, 69 mm
N° de catalogue MILFXX5004700
Fournisseur:   Merck
Aerosol filter holders
N° de catalogue MILFXX5004700
Fournisseur:  Merck
Aerosol filter holders
Aerosol filter holders
Standard filter holder, Acciaio inossidabile, 47 mm, 69 mm
Prix
1 330.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.
Spécifications
  • Ø est:
    69 mm
  • per Ø:
    47 mm
  • Descrizione:
    Standard filter holder
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    MILFXX5004700
  • Superficie di filtrazione:
    9,6 cm²
  • Tipo:
    Aerosol
  • Dimensioni:
    Length: 178 mm, Ø: 69 mm
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
    Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • MILFXX6200004
    Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steel
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 201.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • MILFXX5000020
    Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 139.00