Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, H 6381, 1 - 14, 0...+135 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ceramica, 12×320 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285110195
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×320 mm
- Tipo:H 6381
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:13
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...+135 °C
- pH:1 - 14