Orders LinkContactUsLinkComponent
Test kits, digital titration method
Test kits, digital titration method
Sulfuric acid digital titrator cartridge, 8,00 N, 1
N° de catalogue HACH1439101
Fournisseur:   Hach
Test kits, digital titration method
N° de catalogue HACH1439101
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Test kits, digital titration method
Test kits, digital titration method
Sulfuric acid digital titrator cartridge, 8,00 N, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 67.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digital titration provides a more precise and accurate method than the drop test method.
  • Reagents are pre-prepared
  • Exact comparison of colour
  • Rugged carrying case for analysis in the field
Attention: Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Spécifications
Spécifications
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Sulfuric acid digital titrator cartridge, 8,00 N
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.