Orders LinkContactUsLinkComponent
Silica standard solution
Silica standard solution
Silica standard solution, 25 mg/l as SiO2 (NIST), 236 mL
Codice catalogo HACH2122531
Nome del fornitore:   Hach
Silica standard solution
Codice catalogo HACH2122531
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Silica standard solution
Silica standard solution, 25 mg/l as SiO2 (NIST), 236 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 124.00
Log in per disponibilità
1 * 236 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    25 mg/l as SiO<sub>2 </sub> (NIST)
  • Conf:
    236 mL
  • Descrizione:
    Silica standard solution