Criobox, Nunc™
5×5, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, marrone, 75×75×51 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nunc™
Codice catalogo 479-0020
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
- With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Scomparti:5×5
- Per:CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml
- Esterno L×P×A:75×75×51 mm
- Colore:marrone
- Seq:01
- Cat. No.:479-0020
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement