Tappi a vite, Nalgene®
Linerless, 28-415, naturale, PP
215-1236
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
- Dimensione tappo:28-415
- Colore:naturale
- Descrizione:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:04
- Cat. No.:215-1236
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement