Density thermo-hydrometers
1,000 - 1,060 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Codice catalogo ALLA3600T100/15-QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Specifiche
- Range di temperatura:0…40 °C
- Lunghezza:280 mm
- Seq:03
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,000 - 1,060 g/ml