Wire triangles
Con tubi lisci in terracotta, lunghezza tubo 60 mm
Codice catalogo HECH41065006
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Specifiche
- Descrizione:Con tubi lisci in terracotta, lunghezza tubo 60 mm
- Seq:02