Filling scoops for foodstuff
Sessola di riempimento per alimenti, 250 mm, 110 mm, PP, bianco
Codice catalogo BURK8300-5010
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
- Easy to clean
- Smooth, non stick surface
- Autoclavable at 121 °C
Specifiche
- Larghezza:110 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:Sessola di riempimento per alimenti
- Lunghezza:250 mm
- Materiale:PP
- Seq:01