Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Two-way
Stopcocks, Two-way
7 mm, 8 mm
Catalog # BURK8614-0007
Supplier:   BURKLE
Stopcocks, Two-way
Catalog # BURK8614-0007
Supplier:  BURKLE
Stopcocks, Two-way
Stopcocks, Two-way
7 mm, 8 mm
Price
8.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, natural.
  • Resistant to acids and chemicals
  • Pressure resistant up to 0,3 bar
  • Good temperature resistance
Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
Specifications
  • Ø foro:
    7 mm
  • Per tubo con Ø interno:
    8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..