Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with Quickfit® ground sockets
Test tubes with Quickfit® ground sockets
11 ml, 100 mm, 19 mm, 14/23 NS
Codice catalogo 201-8620
Nome del fornitore:   SciLabware
Test tubes with Quickfit® ground sockets
Codice catalogo 201-8620
Nome del fornitore:  SciLabware
Test tubes with Quickfit® ground sockets
Test tubes with Quickfit® ground sockets
11 ml, 100 mm, 19 mm, 14/23 NS
Price
101.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground sockets.
Ordering information: Stoppers have to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø est:
    19 mm
  • Cono femmina:
    14/23 NS
  • Capacità:
    11 ml
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..