Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips
Beakers, Philips
250 ml, 105 mm, 58 mm
Codice catalogo 213-0038
Nome del fornitore:   SciLabware
Beakers, Philips
Codice catalogo 213-0038
Nome del fornitore:  SciLabware
Beakers, Philips
Beakers, Philips
250 ml, 105 mm, 58 mm
Price
182.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Conical shape with spout and labelling area.
Specifiche
  • Ø est:
    58 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    105 mm
  • Seq:
    01