Cuvettes for Amelung®
Amelung® cuvettes, 1 ml, 18,65/11,25×22,8 mm
Codice catalogo KART82631
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Specifiche
- Ø×A:18,65/11,25×22,8 mm
- Volume:1 ml
- Descrizione:Amelung® cuvettes
- Seq:001