Pinzette
Arrotondate, 147 mm
232-2001
: KARTELL
In POM, giallo. Pinzette multiuso per un'ampia gamma di applicazioni.
- Buona resistenza chimica, non adatte per acidi e solventi aggressivi
- Sterilizzabili in autoclave
- Robuste, flessibili, ad alto modulo elastico
- Tipo:Arrotondate
- Lunghezza:147 mm