Cassetti trasparenti, mulTiroir
30 l, trasparente, 322×542×216 mm
Codice catalogo 216-4370
Nome del fornitore: MULTIROIR
Vai a
Product Details & Documents
Sistema di armadi con cassetti modulari. Per riporre in modo ordinato numerosi articoli, su ripiani o nella stazione di lavoro.
- Totale visibilità all'interno del cassetto
- Ciascun cassetto può essere montato in orizzontale e in verticale
- Ogni cassetto può essere ripartito con divisori
Documents
VWR® Lab bric-a-brac
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Capacità:30 l
- Colore:trasparente
- Seq:05
- L×P×A:322×542×216 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4326 (10002)Separatore trasversale per cassetti 216-4326 (10002)216-4343Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 5.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore longitudinale per cassetti 216-4346 (1901)Separatore longitudinale per cassetti 216-4346 (1901)216-4327Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4346 (1902)Separatore trasversale per cassetti 216-4346 (1902)216-4328Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4326 (10003)Separatore trasversale per cassetti 216-4326 (10003)216-4344Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore longitudinale per cassetti 216-4349 (7001)Separatore longitudinale per cassetti 216-4349 (7001)216-4339Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 6.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4349 (7002)Separatore trasversale per cassetti 216-4349 (7002)216-4340Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 5.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore obliquo 216-4346 (1903)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4347 (2003)Separatore trasversale per cassetti 216-4347 (2003)216-4338Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 0.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4347 (2002)Separatore trasversale per cassetti 216-4347 (2002)216-4337Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore longitudinale per cassetti 216-4347 (2001)Separatore longitudinale per cassetti 216-4347 (2001)216-4336Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore longitudinale per cassetti 216-4326 (10001)Separatore longitudinale per cassetti 216-4326 (10001)216-4342Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.60
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Separatore trasversale per cassetti 216-4349 (7003)Separatore trasversale per cassetti 216-4349 (7003)216-4341Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.60