Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument boxes
Instrument boxes
argento, 100×215×50 mm
Codice catalogo AGEN8036
Nome del fornitore:   Agencinox
Instrument boxes
Codice catalogo AGEN8036
Nome del fornitore:  Agencinox
Instrument boxes
Instrument boxes
argento, 100×215×50 mm
Price
SFr. 60.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Specifiche
  • Colore:
    argento
  • Seq:
    05
  • L×P×A:
    100×215×50 mm