Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument boxes
argento, 90×180×40 mm
Codice catalogo AGEN8031
Nome del fornitore:   Agencinox
Instrument boxes
Codice catalogo AGEN8031
Nome del fornitore:  Agencinox
Instrument boxes
Instrument boxes
argento, 90×180×40 mm
Price
SFr. 41.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Specifiche
  • Colore:
    argento
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    90×180×40 mm