Transfer pipettes, fine tip
Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, +, Individually
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Documents
Specifiche
- Confezione:Individually
- Sterili:+
- Capacità:3,3 ml
- Descrizione:Fine tip
- Lunghezza:147 mm
- Seq:10
- Volume gocce:18 µl