Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, standard, 3,3 ml, 20 µl, 157 mm, +, Bulk
Codice catalogo 612-0006
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Sterili:+
- Capacità:3,3 ml
- Descrizione:Extended fine tip, standard
- Lunghezza:157 mm
- Seq:08
- Volume gocce:20 µl