Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Semimaschere, Valuair

Semimaschere, Valuair

Economy, L
Codice catalogo 111-3524
Nome del fornitore:   HONEYWELL SAFETY
Semimaschere, Valuair
Codice catalogo 111-3524
Nome del fornitore:  HONEYWELL SAFETY
Semimaschere, Valuair
Semimaschere, Valuair

Economy, L

Price
SFr. 33.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Riutilizzabile.
Tipo 'Economy': Semimaschere senza silicone, con una finitura che combina comfort ed eccezionale impermeabilità per la protezione del viso.
Tipo 'Premier': Schermo facciale in silicone aderente con buone caratteristiche di flessibilità, comfort e resistenza.
Foro di evacuazione della traspirazione per prevenire irritazioni cutanee
Meccanismo di fissaggio semplificato.

  • Sistema a doppio filtro laterale per una migliore visibilità
  • Fissaggio facile e sicuro con il meccanismo a scatto

Attacco filtro: baionetta

Economy: 109 g; Premier: 140 g

Attacco filtro: baionetta

Peso: 109 g (taglia M)

Certifications: EN 140

Informazioni per l'ordine: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).

Specifiche
  • Tipo:
    Economy
  • Seq:
    02
  • Taglia:
    L
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..