Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
250 ml, 260 mm
Codice catalogo 231-0351
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Scoops
Codice catalogo 231-0351
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
250 ml, 260 mm
Price
SFr. 40.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel scoops for collecting or measuring powders, pastes and granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Non magnetic, bright finish
  • Highly polished surface makes cleaning easier
Specifiche
  • Capacità:
    250 ml
  • Lunghezza:
    260 mm