Beakers, low form
5000 ml, 220 mm, 185 mm
Codice catalogo 213-0266
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:185 mm
- Capacità:5000 ml
- Altezza:220 mm
- Seq:10