Beakers, low form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Codice catalogo 213-0265
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:125 mm
- Capacità:2000 ml
- Altezza:180 mm
- Seq:07