Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
1250 ml, 162 mm, 100 mm
Codice catalogo NICK205
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Codice catalogo NICK205
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
1250 ml, 162 mm, 100 mm
Price
139.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Buona resistenza chimica
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
  • Ø est:
    100 mm
  • Capacità:
    1250 ml
  • Altezza:
    162 mm
  • Seq:
    05