Beakers, low form
1000 ml, 125 mm, 110 mm
213-0264
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
- Ø est:110 mm
- Capacità:1000 ml
- Altezza:125 mm
- Seq:06